Disposable cannulas
Disposable cannulas, G18, fuchsia, 100 mm, +, 1,2×100 mm
N° de catalogue EHRS15885691
Fournisseur: EHRHARDT SOEHNE
Aller à :
Product Details & Documents
Disposable cannulas.
- Pyrogen-free, not toxic
- With lancet cut
- EO-sterilisation
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Ø×L:1,2×100 mm
- Jauge:G18
- Stérile:+
- Couleur:fuchsia
- Désignation:Disposable cannulas
- Longueur:100 mm
- Seq:22