Électrodes de pH, Sentix® IDS
Électrode de pH IDS Sentix® 950, Sentix® 950, 0,000 - 14,000 (±0,004), 0...+80 °C, Plastique, 3M KCl, Céramique, 12×120 mm, 1,5 m cable
N° de catalogue 662-1253
Fournisseur: WTW
Aller à :
Product Details & Documents
Technologie avancée de capteur haute qualité associée aux éléments électroniques de mesure les plus modernes.
- Intelligentes: Électrodes reconnues par l'appareil de mesure avec chaque capteur identifié
- Numériques: Signaux de mesure traités numériquement, données très précises
- Évaluation de l'intégrité des mesures des cellules par QSC (contrôle qualité des capteurs)
- Électrodes IDS conservant leur numéro de série et leurs enregistrements d'étalonnage
Ø×L: 12×120 mm
Ordering information: Diverses longueurs de câble disponibles.
Documents
Sensors for Field and Lab.pdf Sensors for Field and Laboratory.pdf
Additional Product Details
WTWA103741_TDS
Datasheet
Spécifications
- Connexion:1,5 m cable
- Ø×L:12×120 mm
- Type:Sentix® 950
- Désignation:Électrode de pH IDS Sentix® 950
- Matière:Plastique
- Seq:03
- Membrane:Céramique
- Électrolyte:3M KCl
- Température:0...+80 °C
- pH:0,000 - 14,000 (±0,004)