Replacement needles
Replacement needle, 25, 50 mm, Bevelled
N° de catalogue HEWL5190-1496
Fournisseur: Agilent
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Jauge:25
- Type de pointe:Bevelled
- Désignation:Replacement needle
- Longueur:50 mm