Capillary tubes
Capillary tubes
75 mm, 1,5 mm, 0,85 mm
N° de catalogue HILG1409249
Fournisseur:   HILGENBERG
Capillary tubes
N° de catalogue HILG1409249
Fournisseur:  HILGENBERG
Capillary tubes
Capillary tubes
75 mm, 1,5 mm, 0,85 mm
Prix
999,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, ends cut, with filament.
Spécifications
  • Ø ext.:
    1,5 mm
  • Ø int.:
    0,85 mm
  • Longueur:
    75 mm