Capillary tubes
Capillary tubes
75 mm, 3 mm, 1,74 mm
N° de catalogue HILG1403543
Fournisseur:   HILGENBERG
Capillary tubes
N° de catalogue HILG1403543
Fournisseur:  HILGENBERG
Capillary tubes
Capillary tubes
75 mm, 3 mm, 1,74 mm
Prix
1 180,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, ends cut, with filament.
Spécifications
  • Ø ext.:
    3 mm
  • Ø int.:
    1,74 mm
  • Longueur:
    75 mm