VWR® Dip Slides
VWR® Dip Slides
TSA avec TTC et agar extrait de malt, 10
  535320D
VWR® Dip Slides
  535320D
 :  
VWR® Dip Slides
VWR® Dip Slides
TSA avec TTC et agar extrait de malt, 10
 :  
20,50 €
1 * 10 ST
Le test avec lames est un indicateur sûr, fiable, économique et rapide de la présence de bactéries. En cas de présence de bactéries, les échantillons peuvent être envoyés dans un laboratoire pour identification. L'action corrective appropriée peut ainsi être effectuée.
  • Lames stérilisées
  • Échantillonnage en quelques secondes
  • Résultats faciles à lire, disponibles dans un délai de 24 à 48 heures
  • Cdt:
    10
  • Désignation:
    TSA avec TTC et agar extrait de malt
  • Cat. No.:
    535320D
  • Type:
    Bouchon clipsable
  • Zone de contact:
    10 cm²|10
  • Taille de la lame:
    80×28 mm|80×28
  • Dimensions:
    Tube de 30 mm, 110 mm de hauteur
  • l×L gélose:
    50×22 mm