VWR® Dip Slides
Agar pour numération sur plaque avec TTC et agar 3 de Mac Conkey, 10
N° de catalogue 535318D
Fournisseur:   VWR Chemicals
VWR® Dip Slides
N° de catalogue 535318D
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
VWR® Dip Slides
VWR® Dip Slides
Agar pour numération sur plaque avec TTC et agar 3 de Mac Conkey, 10
Numéro CAS:  
Prix
16,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Le test avec lames est un indicateur sûr, fiable, économique et rapide de la présence de bactéries. En cas de présence de bactéries, les échantillons peuvent être envoyés dans un laboratoire pour identification. L'action corrective appropriée peut ainsi être effectuée.
  • Lames stérilisées
  • Échantillonnage en quelques secondes
  • Résultats faciles à lire, disponibles dans un délai de 24 à 48 heures
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    10
  • Désignation:
    Agar pour numération sur plaque avec TTC et agar 3 de Mac Conkey
  • Cat. No.:
    535318D
  • Type:
    Bouchon clipsable
  • Zone de contact:
    10 cm²|10
  • Taille de la lame:
    80×28 mm|80×28
  • Dimensions:
    Tube de 30 mm, 110 mm de hauteur
  • l×L gélose:
    50×22 mm
Spécifications