Contact plates
Contact plates
Protect, BP/EP/JP/USP, 10
N° de catalogue OXOIPO0678D
Contact plates
N° de catalogue OXOIPO0678D
Numéro CAS:  
Contact plates
Protect, BP/EP/JP/USP, 10
Numéro CAS:  
Prix
30,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    10
  • Normes:
    BP/EP/JP/USP
  • Désignation:
    Protect
Spécifications