VWR® Dip Slides
Gélose nutritive et gélose pour Pseudomonas, pour numération totale de Pseudomonas, 100
N° de catalogue 535184T
Fournisseur:   VWR Chemicals
VWR® Dip Slides
N° de catalogue 535184T
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
VWR® Dip Slides
VWR® Dip Slides
Gélose nutritive et gélose pour Pseudomonas, pour numération totale de Pseudomonas, 100
Numéro CAS:  
Prix
161,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Le test avec lames est un indicateur sûr, fiable, économique et rapide de la présence de bactéries. En cas de présence de bactéries, les échantillons peuvent être envoyés dans un laboratoire pour identification. L'action corrective appropriée peut ainsi être effectuée.
  • Lames stérilisées
  • Échantillonnage en quelques secondes
  • Résultats faciles à lire, disponibles dans un délai de 24 à 48 heures
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    100
  • Désignation:
    Gélose nutritive et gélose pour Pseudomonas, pour numération totale de Pseudomonas
  • Cat. No.:
    535184T
  • Type:
    Bouchon clipsable
  • Zone de contact:
    10 cm²|10
  • Taille de la lame:
    80×28 mm|80×28
  • Dimensions:
    Tube de 30 mm, 110 mm de hauteur
  • l×L gélose:
    50×22 mm
Spécifications