Single channel pipettes, variable volume
0,2 - 1 ml
N° de catalogue HACHBBP078
Fournisseur:   Hach
Single channel pipettes, variable volume
N° de catalogue HACHBBP078
Fournisseur:  Hach
Single channel pipettes, variable volume
Single channel pipettes, variable volume
0,2 - 1 ml
Prix
537,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These piston pipettes are handy, general-purpose microliter pipettes for transferring exact volumes of liquid. They operate on the principle of air expulsion, making use of disposable tips. The volume that is to be pipetted is shown in a clearly visible display on the pipette handle.
  • Fitted with mechanical tip ejector system to prevent possible contamination
  • Pipette is operated by means of the push button at the end of the handle
  • Factory calibrated; no recalibration is needed for routine use
Spécifications
  • Volume:
    0,2 - 1 ml
  • Seq:
    01
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Volume
    Pour l'utilisation avec
    Emballage
    Disponibilité
    Prix
  • HACHLYW788
    200 - 1000 µl
    Single channel pipettes BBP078 (0,2 - 1 ml) and BBP163 (1 ml)
    1000 per pack
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST - 424,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Volume
    Pour l'utilisation avec
    Emballage
    Disponibilité
    Prix
  • HACHBBP079
    200 - 1000 µl
    Single channel pipettes BBP078 and BBP163 (0,2 - 1 ml)
    100 per pack
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 53,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Volume
    Pour l'utilisation avec
    Emballage
    Disponibilité
    Prix
  • HACHBBP072
    1000 - 5000 µl
    Pipette tips (1 - 5 ml) for BBP065, BBP164 and BBP087
    100 per pack
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 80,90 €