Sieves
Stainless steel sieve, 4,00 mm, Tamis MF 4.0
N° de catalogue IKAA2939600
Fournisseur: IKA
Aller à :
Product Details & Documents
Interchangeable sieve for insertion into the grinding heads ensures maximum particle size filtering.
Documents
Spécifications
- Type:Tamis MF 4.0
- Désignation:Stainless steel sieve, 4,00 mm
- Seq:11