Capillaires pour microhématocrite, à usage unique
Avec héparine sodique, 9 µl, 32 mm, - mm, - mm
Catalog # 720-2948
Supplier: HIRSCHMANN
Jump to:
Product Details & Documents
Capillaires à usage unique pour la centrifugation des analyses de sang.
- Épaisseur de paroi égale, paroi solide
- Avec code couleur imprimé
According to DIN 12846
Certifications: Conformité à la norme DIN 12846
Packaging: 100 pièces conditionnées dans un flacon en verre, 10 flacons dans un carton.
Specifications
- Ø ext.:- mm
- Ø int.:- mm
- Désignation:Avec héparine sodique, 9 µl
- Longueur:32 mm
- Seq:03