Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
Standard, 5,0 - 220 µl, +, -, 45,72 mm, Matrix™ SerialMate™, 20 racks, 96 each
N° de catalogue MATR5542
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
N° de catalogue MATR5542
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Aller à :
Product Details & Documents
Pipette tips for use with the Matrix™ SerialMate™ pipetting station. Compatible with 96-well plates.
Spécifications
- Emballage:20 racks, 96 each
- Stérile:+
- Volume:5,0 - 220 µl
- Longueur:45,72 mm
- Style de pointe:Standard
- Pour l'utilisation avec:Matrix™ SerialMate™
- Filtre:-
- Cat. No.:MATR5542
- Certification environnementale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact