Inserts for storage tubes, 2D Barcoded, Matrix®
Insert pour bouchons à vis de tubes de 0,5 ml et 1,0 ml, blanc
N° de catalogue 479-1343
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Inserts for storage tubes, 2D Barcoded, Matrix®
N° de catalogue 479-1343
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Aller à :
Product Details & Documents
Color inserts snap into cap for a secure fit.
- Inserts are removable
- Free of DNA, DNAse, RNAse, PCR Inhibitors, endotoxins and cytotoxins
Spécifications
- Couleur:blanc
- Désignation:Insert pour bouchons à vis de tubes de 0,5 ml et 1,0 ml
- Seq:02
- Cat. No.:479-1343
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact