Overflow volumetric flasks, class B
164 ml
N° de catalogue HECH42115042
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Overflow volumetric flasks, class B
N° de catalogue HECH42115042
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à :
Product Details & Documents
DURAN® borosilicate glass 3.3.
- Acid-proof and alkali-resistant markings
- Very good temperature resistance
- Very good chemical resistance
For water analysis.
Spécifications
- Capacité:164 ml
- Seq:06