Doublures de cuve HyPerforma™
Doublures de cuve HyPerforma™
Tank liners, with liner Ø 630 mm, 100 l
N° de catalogue HYCPSH30647.05
Doublures de cuve HyPerforma™
N° de catalogue HYCPSH30647.05
Doublures de cuve HyPerforma™
Tank liners, with liner Ø 630 mm, 100 l
Prix
1 520,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Les doublures de cuves sont irradiées gamma ; sacs ouverts à usage unique conçus pour s’adapter à des fûts cylindriques.
  • La conception à soufflet assure un ajustement précis à la cuve
  • Fabriqué en film CX3-9
  • Pour mélangeur à usage unique HyPerforma™ DS 300
Certifications:
Informations de commande:
Livraison:
Emballage:
Attention:
Spécifications
  • Désignation:
    Tank liners, with liner Ø 630 mm, 100 l
  • Seq:
    07