Buffer solutions, colour coded, Fluka™
10,00, violet, 20 °C, Plastic bottle, 6×0,5 L, 3.000 mL
N° de catalogue 33668-6X500ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
N° de catalogue 33668-6X500ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:3.000 mL
- Température de réference:20 °C
- Couleur:violet
- Info cdt:6×0,5 L
- Valeur pH:10,00
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.