Buffer solutions, colour coded, Fluka™
10,00, violet, 20 °C, Plastic bottle, 6×1 L, 6 L
33668-6X1L
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:6 L
- Température de réference:20 °C
- Couleur:violet
- Info cdt:6×1 L
- Valeur pH:10,00