pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
11,00, ±0.05, Borate, 20 °C, Plastic bottle, 6×500 ml, 3.000 mL
N° de catalogue 33650-6X500ML
Fournisseur:   Honeywell Chemicals
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
N° de catalogue 33650-6X500ML
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
11,00, ±0.05, Borate, 20 °C, Plastic bottle, 6×500 ml, 3.000 mL
Numéro CAS:  
Prix
291,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 3.000 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Type de tampon de pH:
    Borate
  • Cdt:
    3.000 mL
  • Température de réference:
    20 °C
  • Précision du pH:
    ±0.05
  • Info cdt:
    6×500 ml
  • Valeur pH:
    11,00