Acetate buffer solution, Fluka™
Acetate buffer solution, Fluka™
Acetate buffer solution, 4,65, Plastic bottle, 6 L
N° de catalogue 31103-6X1L
Fournisseur:   Honeywell Chemicals
Acetate buffer solution, Fluka™
N° de catalogue 31103-6X1L
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Acetate buffer solution, Fluka™
Acetate buffer solution, 4,65, Plastic bottle, 6 L
Numéro CAS:  
Prix
324,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 6 L
Product Details & Documents
This pH buffer solution is a combination of sodium acetate/acetic acid in 1:1 ratio for complexometry.
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    6 L
  • Désignation:
    Acetate buffer solution
  • Valeur pH:
    4,65
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.