Acetate buffer solution, Fluka™
Acetate buffer solution, 4,6, Plastic bottle, 500 mL
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Acetate buffer solution, Fluka™
N° de catalogue 31048-500ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
This pH buffer solution is a combination of sodium acetate/acetic acid in 1:1 ratio for complexometry.
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:500 mL
- Désignation:Acetate buffer solution
- Valeur pH:4,6