Thymolphthaleine
25 kg
N° de catalogue MOLE40922033-25KG
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
Thymolphthaleine
N° de catalogue MOLE40922033-25KG
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  125-20-2
Thymolphthaleine
25 kg
Numéro CAS:  125-20-2
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
  • Numéro CAS:125-20-2
  • Formule:C₂₈H₃₀O₄
  • Numéro MDL:MFCD00005909
  • Poids moléculaire:430.54 g/mol
  • Index Merck:12,09542
  • Point de fusion:253 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:204-729-7
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    25 kg
Spécifications