Jars, white with red cap
50 ml, 44,6 mm, 55,7 mm
N° de catalogue HEIZ41-0050
Fournisseur:   Rosa Heinz GmbH
Jars, white with red cap
N° de catalogue HEIZ41-0050
Fournisseur:  Rosa Heinz GmbH
Jars, white with red cap
Jars, white with red cap
50 ml, 44,6 mm, 55,7 mm
Prix
0,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, white with red PP cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Ideal for sampling, transportation and storage.
 : *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
  • Ø ext.:
    44,6 mm
  • Capacité:
    50 ml
  • Hauteur:
    55,7 mm
  • Seq:
    04