Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Seringues à usage unique, Omnifix®

Cône centrique, graduation par 0,1 ml, 3 ml
N° de catalogue 613-3837
Fournisseur:   B. Braun
Seringues à usage unique, Omnifix®
N° de catalogue 613-3837
Fournisseur:  B. Braun
Seringues à usage unique, Omnifix®
Seringues à usage unique, Omnifix®

Cône centrique, graduation par 0,1 ml, 3 ml

Prix
16,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Stériles, à usage unique, trois pièces, en PP, sans latex ni PVC

  • Sans aiguille, avec graduations clairement lisibles
  • Piston équipé d'un double anneau d'étanchéité pour ralentir l'injection et la collecte, particulièrement adapté pour la distribution de plus petites quantités
  • Perte d'échantillons minimale

DIN EN ISO 10993

 : DIN EN ISO 10993

Spécifications
  • Capacité:
    3 ml
  • Désignation:
    Cône centrique, graduation par 0,1 ml
  • Seq:
    01