VWR®, Pointes de pipette
Ces pointes sont en PP haute qualité, 100% vierge, de qualité médicale. Fabriqués dans des moules de la plus haute qualité, ces embouts peuvent être utilisés chaque fois que le travail exige une norme plus élevée.
- Conception durable à base de résines vierges
- Un joint large garantit que les embouts se scellent facilement et uniformément sans fuite
- Garanti sans ADN détectable, DNase/RNase, endotoxines et métaux lourds
- Testé pour la contamination par endotoxine (pyrogène)
- Les résines sont pré-testées pour la contamination par les métaux
- Pourboires gradués uniquement: Les graduations permettent un contrôle visuel de la précision du pipetage
- Les certificats sont classés par numéro de lot pour tous les résultats de test
Les articles (pointes de pipette et boîtes) peuvent être autoclavés à 122 °C pendant 20 minutes maximum à 15 psi.
Les macro-pointes (1 à 5 et 5 à 10 ml) sont fournies dans des portoirs composites (carton fibre). Ces portoirs ne sont pas autoclavables. Pour les embouts stériles, veuillez commander la version stérile.
Veuillez noter : Un cycle vapeur doit être utilisé. Séchez toujours ces articles à l'air libre. N'utilisez pas de cycle de séchage ou de cycle de verrerie car une déformation peut se produire sur les plastiques qui sont chauffés pendant de longues périodes.
Types de pointe :
Point de biseau : Les embouts de pipette dotés de pointes biseautées sont conçus pour retenir moins de liquide et constituent un bon choix pour une multitude de procédures.
UltraFine: Les pointes de pipette avec pointe UltraFine™ présentent une fine section flexible à l'extrémité non biseautée et très flexible. Cela vous aide à distribuer la dernière petite quantité d'échantillon de la pointe.
FlexTop: Ces embouts ultimes sont dotés d'un dessus particulièrement fin et flexible qui s'adapte au corps de la pipette contrairement à tous les autres embouts. Cette conception leur permet de monter et d'éjecter de la plupart des pipettes avec des forces qui aident à éliminer le potentiel de microtraumatismes répétés.
Orifice large: L'ouverture extra large vous permet de pipeter des macrophages ou des matériaux d'ADN collants L'extrémité biseautée aide à éliminer les résidus de solutions visqueuses.
Options du conditionnement:
En vrac: Les embouts sont fournis soit dans des sacs en PE refermables (1000 embouts), soit dans un grand sac à l'intérieur d'un conteneur en carton ondulé (10000 embouts). Ces options d'emballage ne sont pas recommandées si vous prévoyez de stocker les embouts pendant de longues périodes et si le gauchissement est un problème.
Racks (96 + 192 pointes par rack): Ces supports, aux bords arrondis et lisses, sont dotés de lourdes charnières à crochet extrêmement durables et d'un loquet ergonomique qui n'accroche pas les gants. Grande robustesse, permettant de les autoclaver de nombreuses fois L'insert de rack séparé comprend un dessus biseauté et une surface extra robuste pour le pipetage multicanal.
Supports de pile: Ces racks de haute qualité doivent être assemblés par l'utilisateur. Il vous suffit d'insérer les recharges entièrement en rack dans le rack. Comme les pointes ne sont jamais touchées, vous n'avez pas à vous soucier de la contamination de vos mains ou de vos gants en latex. Ces piles sont très stables, vous pouvez donc pipeter avec une pipette multicanaux directement à partir de la pile.
Stack rack recharges: Ces recharges sont une version allégée des racks Stack. Soigneusement emballé, prêt à remplir les racks que vous avez déjà.
Recharges nouvelle génération: Les systèmes de recharge de nouvelle génération permettent de recharger VWR et d'autres marques de racks de pointes de pipettes. Leur faible empreinte carbone en fait une solution idéale pour les objectifs de réduction des déchets en laboratoire. Les utilisateurs n'ont pas besoin de gants pour remplir les racks d'embouts - Les racks de recharge de nouvelle génération sans que les utilisateurs aient à toucher les nouveaux embouts. Le faible encombrement s'étend jusqu'à l'emballage, avec une boîte refermable qui aide à maximiser l'espace de stockage dans les laboratoires encombrés.
Conditionnement individuel: Les embouts sont emballés individuellement dans des sachets en PE thermoscellés. Les pointes ont été stérilisées par rayonnement.
- CE-IVD:+
- Emballage:En vrac
- Stérile:-
- Volume:1 - 250 µl
- Longueur:52,07 mm
- Seq:106
- Style de pointe:UltraFine
- Cat. No.:613-0892
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact|Sustainable Packaging