Accessoires
Accessoires
Porte en caoutchouc, G 7883, G 7893
N° de catalogue 141-0646
Accessoires
N° de catalogue 141-0646
Fournisseur:  
Accessoires
Accessoires
Porte en caoutchouc, G 7883, G 7893
Arrêté
Product Details & Documents
  • Pour paniers inférieurs et supérieurs
  • Avec perforations de 7×7 mm
  • En acier inoxydable
Spécifications
  • Désignation:
    Porte en caoutchouc
  • Seq:
    11
  • Pour:
    G 7883, G 7893