Objectives
A-Planachromatique, O.N. de 0,65, WD de 0,45 mm, 40×
N° de catalogue 630-2252
Fournisseur: ZEISS
Aller à :
Product Details & Documents
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Grossissement:40×
- Désignation:A-Planachromatique, O.N. de 0,65, WD de 0,45 mm
- Seq:11