Objectives
Objectives
EC-Planachromatique Neofluar, Ph2, M27, O.N. de 0,5, WD de 2,0 mm, 20×
N° de catalogue ZEIS4203519910000
Fournisseur:   ZEISS
Objectives
N° de catalogue ZEIS4203519910000
Fournisseur:  ZEISS
Objectives
Objectives
EC-Planachromatique Neofluar, Ph2, M27, O.N. de 0,5, WD de 2,0 mm, 20×
Prix
1 975,56 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Grossissement:
    20×
  • Désignation:
    EC-Planachromatique Neofluar, Ph2, M27, O.N. de 0,5, WD de 2,0 mm
  • Seq:
    20