Objectives
A-Planachromatique, M27, O.N. de 0,12, WD de 10,1 mm, 5×
N° de catalogue ZEIS4210309900000
Fournisseur: ZEISS
Aller à :
Product Details & Documents
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Grossissement:5×
- Désignation:A-Planachromatique, M27, O.N. de 0,12, WD de 10,1 mm
- Seq:04