Brides de support
DN 60, Brides plates de laboratoire Schott (PF)
N° de catalogue BOCH17210
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Brides de support en acier inoxydable (18/19) et PTFE pour brides plates de laboratoire Schott (PF) (angle de bride optimal 45°) ou pour « brides-Kugel » Schott (système à rotule) (KF).
- Pour réacteurs et autres récipients
- Utilisation aisée grâce aux vis articulées
- Deux dispositifs de support pour tubes de 26,9 mm
Spécifications
- Pour:Brides plates de laboratoire Schott (PF)
- Désignation:DN 60