Pharmacy scoops
100 ml, 220 mm, 50 mm
N° de catalogue BOCH8830
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
- Soldered handle
Spécifications
- Ø:50 mm
- Capacité:100 ml
- Longueur:220 mm
- Seq:01
Stainless steel 18/10.