Pinces de précision
Serrated handle, curved, round, broad, flat tips, 35B, 120 mm
N° de catalogue OUTI35B
Fournisseur: OUTILS RUBIS
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Pointes affûtées pour les applications nécessitant une précision maximale, comme la microscopie, l'anatomie, la biologie, la microbiologie et le génie génétique.
- Résistance à l'acide fluorhydrique et à l'acide nitrique
- 100% antimagnétiques
Documents
Spécifications
- Type:35B
- Désignation:Serrated handle, curved, round, broad, flat tips
- Longueur:120 mm