Scoops
120 ml, 50 mm
N° de catalogue BURK5370-0120
Fournisseur: BURKLE
Aller à :
Product Details & Documents
Sterilisable scoops made of stainless steel AISI 304 (1.4301).
- Robust
- Autoclavable up to 121 °C for max. 20 min.
- Suitable for food contact
Documents
Spécifications
- Ø:50 mm
- Capacité:120 ml
- Seq:01