Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Racks for freezer

Racks for freezer

13 (1×13), 32 mm, 140×140×479 mm
N° de catalogue RATI5400034
Fournisseur:   RATIOLAB
Racks for freezer
N° de catalogue RATI5400034
Fournisseur:  RATIOLAB
Racks for freezer

13 (1×13), 32 mm, 140×140×479 mm

Prix
172,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

For the storing of cryoboxes in freezer cabinets and chests.

  • Robust construction
  • Handles for convenient transport
  • Made of stainless steel with surfaces for perfect cleaning

Livraison: Cryo racks are supplied with shelf sizes for any standard cryoboxes.

Spécifications
  • Compartiments:
    13 (1×13)
  • l×p×h ext.:
    140×140×479 mm
  • Seq:
    12
  • Hauteur de cryoboîte:
    32 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.