Racks for freezer
12 (4×3), 75 mm, 566×140×240 mm
N° de catalogue RATI5400006
Fournisseur: RATIOLAB
Aller à :
Product Details & Documents
For the storing of cryoboxes in freezer cabinets and chests.
- Robust construction
- Handles for convenient transport
- Made of stainless steel with surfaces for perfect cleaning
Livraison: Cryo racks are supplied with shelf sizes for any standard cryoboxes.
Spécifications
- Compartiments:12 (4×3)
- l×p×h ext.:566×140×240 mm
- Seq:02
- Hauteur de cryoboîte:75 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



