Cork stoppers
27 mm, 36 mm, 40 mm
N° de catalogue HECH41594040
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à :
Product Details & Documents
Cork stoppers designed for medical applications.
Spécifications
- Ø inférieur:36 mm
- Ø supérieur:40 mm
- Hauteur:27 mm