Pipettes Pasteur, jetables
Pipettes Pasteur, jetables
Pre-plugged, 2 ml, 7 mm, 230 mm, 250/boîte
N° de catalogue HECH40567092
Pipettes Pasteur, jetables
N° de catalogue HECH40567092
Pipettes Pasteur, jetables
Pipettes Pasteur, jetables
Pre-plugged, 2 ml, 7 mm, 230 mm, 250/boîte
Prix
32,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 ST
Product Details & Documents
These disposable Pasteur pipettes are made of soda glass.
  • Long tapered tip
  • With constriction for cotton plug
  • Available with or without cotton plug
Certifications: ISO 7712
Documents
Spécifications
  • Ø ext.:
    7 mm
  • Emballage:
    250/boîte
  • Capacité:
    2 ml
  • Désignation:
    Pre-plugged
  • Longueur:
    230 mm