Pipettes de transfert
Pipettes de transfert
Graduated, 2,5 ml, 30 µl, 150 mm, -, Bulk
Catalog # RATI2600131
Supplier:   RATIOLAB
Pipettes de transfert
Catalog # RATI2600131
Supplier:  RATIOLAB
Pipettes de transfert
Pipettes de transfert
Graduated, 2,5 ml, 30 µl, 150 mm, -, Bulk
Price
51,00 €
Log in for availability
1 * 500 ST
Product Details & Documents
En PE, à usage unique
  • Poire élastique souple
  • Incassables, diminution des risques de blessures par rapport au verre
  • Inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides
  • Pipettes graduées en relief bien visible
  • Stérilisation au gaz et emballage individuel
  • Adaptées au contact alimentaire
Specifications
  • Emballage:
    Bulk
  • Stérile:
    -
  • Capacité:
    2,5 ml
  • Désignation:
    Graduated
  • Longueur:
    150 mm
  • Seq:
    03
  • Volume goutte:
    30 µl