Pipettes de transfert
Graduated, 1,0 ml, 14 µl, 144 mm, +, Bulk
N° de catalogue RATI2655181
Fournisseur: RATIOLAB
Aller à :
Product Details & Documents
En PE, à usage unique
- Poire élastique souple
- Incassables, diminution des risques de blessures par rapport au verre
- Inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides
- Pipettes graduées en relief bien visible
- Stérilisation au gaz et emballage individuel
- Adaptées au contact alimentaire
Spécifications
- Emballage:Bulk
- Stérile:+
- Capacité:1,0 ml
- Désignation:Graduated
- Longueur:144 mm
- Seq:01
- Volume goutte:14 µl