Pipettes de transfert
Graduated, 1,5 ml, 45 µl, 230 mm, +, En vrac
612-5475
: RATIOLAB
En PE, à usage unique
- Poire élastique souple
- Incassables, diminution des risques de blessures par rapport au verre
- Inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides
- Pipettes graduées en relief bien visible
- Stérilisation au gaz et emballage individuel
- Adaptées au contact alimentaire
- Emballage:En vrac
- Stérile:+
- Capacité:1,5 ml
- Désignation:Graduated
- Longueur:230 mm
- Seq:19
- Volume goutte:45 µl