Cryoboxes
Cryoboxes
5×5, Tubes 11,0 mm Ø, blanc, 68×68×30 mm
N° de catalogue RATI5160036
Fournisseur:   RATIOLAB
Cryoboxes
N° de catalogue RATI5160036
Fournisseur:  RATIOLAB
Cryoboxes
Cryoboxes
5×5, Tubes 11,0 mm Ø, blanc, 68×68×30 mm
Prix
20,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Cryoboxes, cardboard, for storage of cryovials at low temperatures.
  • Waterproof coating
  • Dividers must to be ordered separately
  • Available in different heights and five colours
Spécifications
  • Compartiments:
    5×5
  • Pour:
    Tubes 11,0 mm Ø
  • l×p×h ext.:
    68×68×30 mm
  • Couleur:
    blanc