Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Racks for freezer

Racks for freezer

12 (4×3), 100 mm, 566×140×314 mm
N° de catalogue RATI5400040
Fournisseur:   RATIOLAB
Racks for freezer
N° de catalogue RATI5400040
Fournisseur:  RATIOLAB
Racks for freezer

12 (4×3), 100 mm, 566×140×314 mm

Prix
192,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Pce
Product Details & Documents

For the storing of cryoboxes in freezer cabinets and chests.

  • Robust construction
  • Handles for convenient transport
  • Made of stainless steel with surfaces for perfect cleaning

Delivery information: Cryo racks are supplied with shelf sizes for any standard cryoboxes.

Spécifications
  • Compartiments:
    12 (4×3)
  • l×p×h ext.:
    566×140×314 mm
  • Seq:
    03
  • Hauteur de cryoboîte:
    100 mm