Racks for freezer
15 (1×15), 32 mm, 140×140×552 mm
  RATI5400036
 :   RATIOLAB
Racks for freezer
  RATI5400036
 :  RATIOLAB
Racks for freezer
15 (1×15), 32 mm, 140×140×552 mm
181,00 €
1 * 1 ST
For the storing of cryoboxes in freezer cabinets and chests.
  • Robust construction
  • Handles for convenient transport
  • Made of stainless steel with surfaces for perfect cleaning
 : Cryo racks are supplied with shelf sizes for any standard cryoboxes.
  • Compartiments:
    15 (1×15)
  • l×p×h ext.:
    140×140×552 mm
  • Seq:
    14
  • Hauteur de cryoboîte:
    32 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.