Microplaques, 96 puits
Plaque 96 puits, incolore, 96, +
Catalog # RATI6018313
Supplier:   RATIOLAB
Microplaques, 96 puits
Catalog # RATI6018313
Supplier:  RATIOLAB
Microplaques, 96 puits
Microplaques, 96 puits
Plaque 96 puits, incolore, 96, +
Price
128,00 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Nb de puits:
    96
  • Stérile:
    +
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    Plaque 96 puits
  • Cat. No.:
    RATI6018313
  • Profil de puits:
    Fond en V
  • Modèle:
    Microplaques de test, volume ∼300 μl