Microplaques, 96 puits
Microplaques, 96 puits
Plaque 96 puits, incolore, 96, -
Catalog # RATI6018111
Supplier:   RATIOLAB
Microplaques, 96 puits
Catalog # RATI6018111
Supplier:  RATIOLAB
Microplaques, 96 puits
Microplaques, 96 puits
Plaque 96 puits, incolore, 96, -
Price
74,00 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Nb de puits:
    96
  • Stérile:
    -
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    Plaque 96 puits
  • Cat. No.:
    RATI6018111
  • Profil de puits:
    Fond en U
  • Modèle:
    Microplaques de test, volume ∼300 μl