Sacs pour risque biologique
Disposable waste bags, with indicator field, PP, 32 L, 500 pièces/paquet, 800×600 mm
N° de catalogue RATI7002200
Fournisseur: RATIOLAB
Aller à :
Product Details & Documents
Ces sacs jetables pour déchets sont fabriqués à partir d’un film PP robuste avec une large soudure au fond. Conçu pour la stérilisation et l'élimination de la verrerie de laboratoire dangereuse et contaminée.
- Indicateur blanc rectangulaire : il devient foncé après autoclavage. Les sachets ne doivent pas être complètement fermés pendant l'autoclavage.
Disponibles avec autocollant biohazard et marquage de sécurité en anglais, allemand, français et espagnol.
Certifications:
Informations de commande:
Livraison:
Emballage:
Attention:
Spécifications
- Emballage:500 pièces/paquet
- Capacité:32 L
- Désignation:Disposable waste bags, with indicator field
- L×l:800×600 mm
- Matière:PP
- Seq:03