Buffers, concentrated solutions, Fluka™
10,00, ±0.05, sodium tetraborate/sodium hydroxide solution, 500 ml, Ampoule, 1
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
N° de catalogue 38749-1EA
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Ampoule
- Cdt:1
- Précision du pH:±0.05
- Volume final:500 ml
- Valeur pH:10,00
- Contenu:sodium tetraborate/sodium hydroxide solution