Buffers, concentrated solutions, Fluka™
8,00, ±0.02, sodium tetraborate/hydrochloric acid, 500 ml, Ampoule, 1
- Type de conditionnement:Ampoule
- Cdt:1
- Précision du pH:±0.02
- Volume final:500 ml
- Valeur pH:8,00
- Contenu:sodium tetraborate/hydrochloric acid