Buffers, concentrated solutions, Fluka™
7,00, ±0.02, potassium dihydrogen phosphate/disodium hydrogen phosphate, 500 ml, Ampoule, 1
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Buffers, concentrated solutions, Fluka™
N° de catalogue 38746-1EA
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Ampoule
- Cdt:1
- Précision du pH:±0.02
- Volume final:500 ml
- Valeur pH:7,00
- Contenu:potassium dihydrogen phosphate/disodium hydrogen phosphate