Buffers, concentrated solutions, Fluka™
5,00, ±0.02, citric acid/sodium hydroxide solution, 500 ml, Ampoule, 1
- Type de conditionnement:Ampoule
- Cdt:1
- Précision du pH:±0.02
- Volume final:500 ml
- Valeur pH:5,00
- Contenu:citric acid/sodium hydroxide solution